제품명
C18-reversed phase silica gel, fully endcapped
양식
gel form
Quality Level
품질
fully endcapped
기술
LPLC: suitable
표면적
400 m2/g
표면 범위
max. surface coverage (C) 17‑18% ±4 μmol/m2
Matrix
Silica
기질 활성군
C18 phase
입자 크기
230-400 mesh
40-63 μm
공극 크기
90 Å pore size
적합성
suitable for column chromatography
분리 기술
reversed phase
애플리케이션
for reversed phase and ion pair chromatography
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable