제품명
LiChrospher® RP-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L7
Quality Level
특징
endcapped: no
제조업체/상표
LiChrospher®
라벨링 범위
12.5% Carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 4.6 mm
표면적
350 m2/g
Matrix
octyl
기질 활성군
C8 (octyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.