material
PTFE frit
glass hardware
Quality Level
제품 라인
Supelclean™
구성
bed wt., 1 g
포장
pk of 30
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
6 mL
Matrix
magnesium silicate base material
기질 활성군
Florisil phase
입자 크기
100-200 mesh
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supelclean™ LC-Florisil® SPE tube is commonly used in environmental analysis to reduce leachables from PP hardware and PE frits.
법적 정보
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.