주요 문서
500461
Low Volume Static Mixer (50-250 μL)
250 μL cartridge, PEEK
동의어(들):
ASI PEEK MIXER CARTRIDGE,250UL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
material
PEEK
호환성
for use with ASI low volume mixer housing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)