추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
EPA 505,508,8082
MISA (Canada) Group 27
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
특징
standard type calibration
포장
ampule of 1 mL
농도
200 μg/mL in methanol
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C12H5Cl5/c13-8-3-1-2-6(10(8)15)7-4-5-9(14)12(17)11(7)16/h1-5H
InChI key
AUGNBQPSMWGAJE-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup - Solvent
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.