추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
10 μg/mL in isooctane
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
성분
Contains 10 ng/μl of:
2,4,4′-PCB; 2,2′,5,5′-PCB; 2,2′,4,5,5′-PCB; 2,2′,3,4,4′,5-PCB; 2,2′,4,4′,5,5′-PCB; 2,2′,3,4,4′,5,5′-PCB; 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-PCB
2,4,4′-PCB; 2,2′,5,5′-PCB; 2,2′,4,5,5′-PCB; 2,2′,3,4,4′,5-PCB; 2,2′,4,4′,5,5′-PCB; 2,2′,3,4,4′,5,5′-PCB; 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-PCB
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
39.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.