주요 문서
41612
Supelco
PCB No 209 solution
10±0.5 μg/mL in isooctane, analytical standard
동의어(들):
Decachlorobiphenyl solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12Cl10
CAS Number:
Molecular Weight:
498.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
10±0.5 μg/mL in isooctane
refractive index
n/D 1.3900-1.3940
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)-c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
InChI key
ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)