주요 문서
43059
Supelco
Mead acid
analytical standard
동의어(들):
cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid, MEAD acid, cis,cis,cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H34O2
CAS Number:
Molecular Weight:
306.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
분석
≥93.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10,12-13,15-16H,2-8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
UNSRRHDPHVZAHH-YOILPLPUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)