생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥98%
양식
liquid
작용기
ester
지질 유형
unsaturated FAs
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-20H2,1-2H3/b5-4+,8-7+,11-10+
InChI key
XQAVRBUXEPJVRC-JSIPCRQOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Sealed ampule.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
이미 열람한 고객
프로토콜
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Equity®-1 (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis