주요 문서
42174
Supelco
Ampoules 2ml
for color reference solutions
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
Quality Level
직경 × 높이
12 mm × 115.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
The pre-scored 2 mL ampoules are used for color reference solutions.
포장
bag with 549 ampoules
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)