주요 문서
DWK176776
Wheaton® Clear Ampule
동의어(들):
176776
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.17
material
clear tube
특징
preconditioned (pre-scored)
포장
pkg of 144 ea
제조업체/상표
WHEATON® 176776
용량
2 mL
직경 × 높이
12 mm × 75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Packaging samples and certified standards
특징 및 장점
  • Pre-scored to eliminate filing
  • Stems can be pull or tip sealed
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)