주요 문서
33284
Vial Decapper, pliers-type
for use with 8mm crimp seals, pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
설명
Decapper, pliers style
포장
pkg of 1 ea
호환성
for use with 8mm crimp seals
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Decapper provides quick and easy removal of seals.
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)