주요 문서
33272-U
Supelco
Crimpers
Hand crimper, for use with 8mm seals, pkg of 1 ea
동의어(들):
HAND CRIMPER 8MM
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
포장
pkg of 1 ea
호환성
for use with 8mm seals
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Supelco hand held crimper provides a consistent and dependable seal that allows secure vial closure each and evey time. The high quality construction is engineered for durability and long life to provide a smooth and simple operation.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)