제품명
Tenax® TA, 35/60 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
material
glass TD tube
Quality Level
Agency
EPA TO-1,IP-1B
설명
sealed with Brass Endcaps
특징
fritted
preconditioned
포장
pkg of 10 ea
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
active air sampling: suitable
O.D. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
Tenax TA porous polymer (35/60)
입자 크기
35/60 mesh
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
환경친화적 대안 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객