주요 문서
28999-U
Supelco
Modified BTEX Trap M
configured for Tekmar® Stratum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NB.21
응용 분야
industrial hygiene
Quality Level
호환성
configured for Tekmar® Stratum
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)