주요 문서
27526
Supelco
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
barrier liner (silicone bonded to aluminum)
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
특징
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
23 mm × 85 mm
용적
22 mL
피팅
thread for 20-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hole cap is black phenolic.
Septum is silicone bonded to aluminum.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)