주요 문서
27359
Supelco
Crimp seals with PTFE/silicone septa
silver aluminum seal, diam. 8 mm, red PTFE/silicone septum, opening size 3.2 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121821
material
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
포장
pkg of 100 ea
O.D.
8 mm
직경
8 mm
개방부 크기
3.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)