주요 문서
27085-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 2 mL, amber glass vial (with marking spot), thread for 8-425, pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
amber glass vial (with marking spot)
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
용적
2 mL
피팅
thread for 8-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)