주요 문서
27061
Supelco
Vials, crimp top, silane-treated
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening, (6 mm), deactivation, Silanized, pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
clear glass vial
설명
silanized glass
특징
closure type crimp top vial
deactivation Silanized
large opening, (6 mm)
포장
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
2 mL
피팅
thread for 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)