material
clear glass vial
설명
Silanized
특징
closure type screw top vial
deactivation silanized
포장
pkg of × 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
용적
2 mL
피팅
thread for 8-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cap not included.
특징 및 장점
- Proprietary silane treatment shields active silanol groups on untreated glass surfaces.
- Improved recovery of submicrogram polar compounds.
- Save time and money.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.