About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
amber glass vial
설명
silanized
특징
closure type screw top vial
deactivation Silanized
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
용적
2 mL
피팅
thread for 8-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cap not included.
특징 및 장점
  • Proprietary silane treatment shields active silanol groups on untreated glass surfaces.
  • Improved recovery of submicrogram polar compounds.
  • Save time and money.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)