주요 문서
27009-U
Supelco
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
특징
closure type black phenolic hole cap, PTFE-silicone liner
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
23 mm × 85 mm
용적
22 mL
피팅
thread for 20-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)