주요 문서
25781
Supelco
Untreated Fused Silica Tubing
L × I.D. 60 m × 0.53 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115710
material
fused silica tubing
Quality Level
포장
pkg of 1 ea
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
60 m × 0.53 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)