주요 문서
24869
Supelco
Tube Holder for PAS-500 Pump
for use with detector tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
기술
active air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with detector tube
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tube Holder for PAS-500 Pump for detector tube are used as accessories for PAS-500 micro air sampler used in air monitoring.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)