material
fused silica
Quality Level
Agency
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
파라미터
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
베타 값
321
df
0.14 μm
기술
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
길이 × I.D.
75 m × 0.18 mm
기질 활성군
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
응용 분야
agriculture
clinical
food and beverages
컬럼 유형
capillary highly polar
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
USP Code: This column meets USP G5 requirements.
Phase:
- Non-bonded
- Poly(biscyanopropyl siloxane)
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
애플리케이션
기타 정보
법적 정보
이미 열람한 고객
문서
AOCS and AOAC methods for determining the trans fatty acid composition of foods by gas chromatography require the use of a highly polar cyanosilicone capillary column to provide the best peak resolution attainable of the numerous geometric (cis & trans) and positional isomers.
프로토콜
Fast GC Analysis of Detailed cis/trans Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs) on the 75 m SP™-2560 Capillary Column
Chromatograms
application for SPE, suitable for GC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.