주요 문서
23240-U
Supelco
Screw cap
black phenolic solid cap (with polyseal liner), thread for 22-400, pkg of 144 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
black phenolic solid cap (with polyseal liner)
포장
pkg of 144 ea
피팅
thread for 22-400
호환성
for use with 120 mL (49 × 114 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Screw caps (thread 22-400) are available for use with sealing septa and solid caps with polyseal liners. Caps are offered in solid phenolic caps that can withstand a maximum temperature of 205° C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)