material
PTFE/rubber liner
black phenolic cap (with rubber liner)
설명
with rubber liner, phenolic
무균
non-sterile
특징
class A
포장
case of 144 ea
제조업체/상표
Kimble® 73802-22400
피팅
22-400 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Class A Caps with PTFE-Faced Rubber Liners highly resistant to temperature and steam during autoclaving
- Specially formulated phenolic cap material
- Autoclavable
- White rubber liners
- Excellent for general laboratory use
특징 및 장점
- Specially formulated phenolic resin and liner adhesive to withstand the effects of repeated autoclaving
- PTFE faced/general purpose white rubber liners are highly resistant to chemical effects
- Excellent for general laboratory use
- Identified in ASTM Specification E982, Class A requirements
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.