주요 문서
23029-U
Replacement needles for 6 port Mini-Vap
stainless steel, pkg of 6 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
stainless steel
포장
pkg of 6 ea
일반 설명
Replacement needles for 6 port Mini-Vap is an accessory used along with a 6-port Mini-Vap (22971) concentrator/evaporator.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)