Agency
suitable for EPA OTM-45
포장
pkg of 1 ea
미니뱁(Mini-Vap) 크기
1 1/2 in. × 8 1/2 in. , adjustable
응용 분야
PFAS testing
일반 설명
The Mini-Vap includes a needle valve for fine metering of air or nitrogen drying gas. Ideal for a wide variety of needs in evaporation or concentration.
The adjustable Mini-Vap (22970) is a versatile concentrator/evaporator that can be used with a single container. The unique design allows for any size container, from the smallest vial to a 250 mL beaker.
The adjustable Mini-Vap (22970) is a versatile concentrator/evaporator that can be used with a single container. The unique design allows for any size container, from the smallest vial to a 250 mL beaker.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.