제품명
22% H2SO4 Coated Silica Gel, pkg of 100 g bulk packing
Agency
suitable for EPA 1613
Quality Level
포장
pkg of 100 g bulk packing
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
입자 크기
60-200 mesh
응용 분야
food and beverages
일반 설명
The treated silica gels, which can be mainly used in pre-packed multi-layer silica gel columns, are offered in bulk packages. These are potential options for customizing the desired columns to more efficiently clean very dirty samples, or to prepare shorter columns whenever the samples are relatively clean, e.g. drinking water.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.