제품명
2% KOH Coated Silica Gel, pkg of 100 g bulk packing
Agency
suitable for EPA 1613
Quality Level
양식
solid
포장
pkg of 100 g bulk packing
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
입자 크기
60-200 mesh
응용 분야
food and beverages
일반 설명
The treated silica gels that can be typically utilized in the pre-packed multi-layer silica gel columns are available in bulk packages. They are useful for customizing the desired columns to more efficiently clean very dirty samples, or to prepare shorter columns when samples are relatively clean, e.g. drinking water.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.