material
W,W,W separators
Quality Level
제품 라인
Amberlite™
ORBO™
구성
Bed A, 60 mg
Bed B, 30 mg
포장
pkg of 50 ea
제조업체/상표
ORBO™ 615
기술
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 75 mm
Matrix
XAD-7
입자 크기
15-50 mesh
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
일반 설명
- ORBO™ 615 Amberlite™ XAD®-7 (15/50), 60/30 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
- It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
- Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
법적 정보
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.