material
W,W,W separators
Quality Level
Agency
NIOSH 1614
OSHA 50,97
제품 라인
ORBO™
구성
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
ORBO™ 353
기술
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 75 mm
Matrix
HBr on petroleum charcoal
입자 크기
20-40 mesh
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
일반 설명
- ORBO™ 353 HBr on Petroleum Charcoal (20/40), 100/50 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
- It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
- Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
법적 정보
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.