material
polyurethane (foam)
Quality Level
Agency
ASTM® D6209
EPA IP-7,TO-13A,TO-4A,TO-9A
설명
Large PUF
assembled
제품 라인
ORBO™
특징
precleaned
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
ORBO™ 2000
기술
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 cm × 7.6 cm
Matrix
PUF polyurethane foam
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- ORBO™ 2000 precleaned large polyurethane foam (PUF) cartridge exhibit a low-pressure drop across the cartridge that facilitates high volume sampling.
- PUF adsorbent cartridges are useful for ASTM D6209, EPA IP-7 and EPA TO-13 (PAHs); EPA TO-4A (Pesticides/PCBs); EPA TO-9A (Dioxins) methods in monitoring semivolatiles in stack, ambient, indoor and workplace atmospheres.
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.