material
W,W,W separators
carbon beads
Quality Level
Agency
OSHA ID-188
제품 라인
ORBO™
구성
Bed A, 500 mg
Bed B, 250 mg
포장
pkg of 50 ea
제조업체/상표
ORBO™ 77
기술
active air sampling: suitable
O.D. × L
8 mm × 110 mm
Matrix
H2SO4-treated carbon bead
입자 크기
20-30 mesh
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
일반 설명
- ORBO™ 77 H2SO4-Treated Carbon Bead (20/30), 500/250 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
- It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
- Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
법적 정보
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.