material
polyurethane (foam)
Quality Level
Agency
EPA 600 (8-80-038)
설명
Replacements for ORBO-2500
제품 라인
ORBO™
특징
precleaned
포장
pkg of 1 ea (includes 2 pieces per jar)
제조업체/상표
ORBO™ 2500
기술
active air sampling: suitable
너비 × 길이
2.5 in. (63.5 mm) × 1.0 in. (25.4 mm)
2.5 in. (63.5 mm) × 2.0 in. (50.0 mm)
적합성
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.