주요 문서
Z763993
StripSpin 12 mini centrifuge adapter
fits 0.5 mL tubes, pack of 8 ea
동의어(들):
strip spin adapter, mini centrifuge adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
특징
Holds 0.5 mL tubes
포장
pack of 8 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific C1008-A5-8
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge
for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge
for use with myFuge 12 Mini Centrifuge
for use with myFuge 5 MicroCentrifuge
for use with myFuge Mini Centrifuge
일반 설명
adapter to fit 0.5 mL tubes in Benchmark SrtipSpin centrifuge.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)