주요 문서
Z763616
Incu-Shaker Mini dedicated platform
holds 4 standard micro plates (max. 1)
동의어(들):
mini shaker platform
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.77
제조업체/상표
Benchmark Scientific H1000-P-MP
길이 × 너비
14 in. × 12 in.
일반 설명
Microplate platform for Benchmark IKncu-Shaker mini.
법적 정보
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)