주요 문서
Z742442
Incu-Shaker Mini dedicated platform
for 5 x 500 mL Erlenmeyer flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
특징
for 5 x 500 mL Erlenmeyer flasks
포장
pkg of 1
제조업체/상표
Benchmark Scientific H1000-P-500
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Dedicated platform for the Incu-Shaker Mini that features a non-slip rubber coated surface, ideal for tissue culture flasks, petri dishes and staining trays.
법적 정보
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)