material
assorted colors
natural polypropylene
특징
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18852-0016
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비 × 높이
14 cm × 14 cm × 4.9 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sturdy freezer boxes provide compact storage and keep microcentrifuge tubes organized on the bench, in the freezer, or during transport. 81-place 9 x 9 row boxes hold 0.5, 1.5 and 2.0 mL tubes and cryo vials.
- Alphanumeric indexing
- Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
- Stackable with molded-in ′no slide′ features
- Lift off lid has matte panels on two sides for convenient labeling
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.