주요 문서
Z162949
Zipper-top poly bag
size 3 in. × 5 in.
동의어(들):
Poly Bag with Zipper, Zipper Bag
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
24111500
NACRES:
NB.35
material
clear low-density polyethylene
크기
3 in. × 5 in.
두께
4 mil
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Zipper-top poly bag is see-through with a double-track zipper. It meets FDA and USDA specifications for food contact. The bags also have a helpful hang hole at the top.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)