포장
pack of 25 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech SORB-2000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
LabSorb kit with 25 small bags, converts liquid waste to a sold, for quick and easy disposal
법적 정보
Lab-Sorb is a trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.