주요 문서
Z744110
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
white, W × L 0.94 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
동의어(들):
cryogenic vial labels, freezer labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
material
white
포장
pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
제조업체/상표
Diversified Biotech DTCR-6100
기술
cryopreservation: suitable
너비 × 길이
0.94 in. × 0.50 in. × 3/8 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Temperature Range: 70°C to -196°C
애플리케이션
Cryogenics
법적 정보
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)