주요 문서
Z744102
CoolSafe system
to hold, 48 x 1.5mL tubes
동의어(들):
Cooling Box, cooling block, dry block, tube cooling block
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
특징
to hold 48 x 1.5mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech CSAF-3000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
System Includes: 1 CoolSafe Box with Lid, 1 CHAM-1000, One 1ºC and one -10ºC Cool Bricks. Versatile - Designed for 0.2ml tubes (strips or trays), 96-well and 384-well microplates, 0.5ml, 1.5ml, 5ml tubes. Specially Formulated - Cool Bricks maintain a constant temperature (1°C or –10°C) for up to 10 hours.
애플리케이션
PCR
특징 및 장점
Cool Bricks maintain a constant temperature (1°C or –10°C) for up to 10 hours.
법적 정보
CoolSafe is a trademark of Diversified Biotech, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)