주요 문서
Z740273
Aluminum heating/cooling block
Holds 80 x 1.5 mL tubes
동의어(들):
dry block, tube cooling block, tube heating block
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.35
material
aluminum
특징
Holds 80 x 1.5 mL tubes
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech CHAM-8000
기술
PCR: suitable
크기
210x67x32 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)