주요 문서
R1277
Nunc® CryoTube® racks
CryoTube rack holds 40 cryogenic tubes, 1 rack/pk
동의어(들):
cryogenic vial rack, cyrogenic tube rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103000
NACRES:
NB.22
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nunc
기술
cryopreservation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nunc® CryoTube® racks
Note: The Nunc CryoTube rack interlocks with CryoTube starfoot cryogenic vials.
  • Storage and handling of cryogenic vials/cryogenic tubes
  • One-handed use when handling cryogenic vials
법적 정보
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)