포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech BOAT-3000
너비 × 길이
3.6 in. × 3.6 in.
일반 설명
Made from a uniquely formulated bio-polymer, Weighing boats derive from 100% renewable resources. Weighing boats are anti-static and are “enviro-green” providing good visual contrast for powders. When finish, boats can be incinerated, composted (commercially), recycled (where accepted). Though it is least desirable, items disposed of in the trash will not release methane in a landfill. In all end-of-life scenarios, boats will breakdown into carbon neutral components.
특징 및 장점
Derived from 100% renewable resources. Good visual contrast for powders
법적 정보
Planet-Safe is a registered trademark of Diversified Biotech, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.