주요 문서
Z743574
PetriStickers
70-square grid format
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
포장
pack of 36 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech PSTK-1070
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Quick Reference - Petristickers correspond to wells on a microplate for fast colony identification
High Contrast - Colored grid allows colonies to stand out from the Petri dish background
Updated Design - Rectangular shape leaves ample space above and below grid for writing on the dish
Two Layouts - Reference wells numerically (1-96) or alpha numerically (A1-H12)
Ideally Sized - PetriStickers are 2.8 in. x 1.75 in. (71 mm x 44.5 mm), to fit most common Petri dishes
법적 정보
PetriStickers is a trademark of Diversified Biotech
p3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)