포장
roll of 1000
제조업체/상표
Diversified Biotech GRRL-1000
길이 × 너비
1.28 in. × 0.5 in.
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Labels for Moist, Frosty or Frozen Surfaces "Grips" to wet, frost-covered and frozen surfaces Compatible with centrifuge rotors Resistant to chemicals and solvents Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes Available in white laser sheets, white direct thermal rolls, or white hand writable rolls
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.