포장
pkg of 2
제조업체/상표
Diversified Biotech VIBE-2000
길이 × 너비
8.5 in. × 11.0 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Inexpensive solution which dampens vibrations generated from lab equipment
Creates a stable surface to keep equipment in place
Fits vortexes, shakers, rockers and microscopes
Small, lightweight design
Stack pads for heavier units or position side-by-side forlarger equipment
Creates a stable surface to keep equipment in place
Fits vortexes, shakers, rockers and microscopes
Small, lightweight design
Stack pads for heavier units or position side-by-side forlarger equipment
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.